Tisk…
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR401027-25G
APOSOR401027-25GEA 1990 CZK
APOSOR401027-25G
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007086
CAS číslo: 55912-20-4