Tisk…
3-Chloro-5-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR401023-1G OR401023-25G OR401023-5G
APOSOR401023-1GEA 870 CZK
APOSOR401023-1G APOSOR401023-25G APOSOR401023-5G
3-Chloro-5-nitrobenzoic acid 98%
3-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263224
CAS číslo: 34662-36-7