2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR401012-25G
OR401012-5G
APOSOR401012-25GEA
13030
CZK
APOSOR401012-25G
APOSOR401012-5G
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄ClNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007204 CAS číslo: 6361-22-4 |