Tisk…
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401009-1G OR401009-250MG
APOSOR401009-1GEA 9530 CZK
APOSOR401009-1G APOSOR401009-250MG
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 42533-63-1
UN: 3261
ADR: 8 III