Tisk…
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR401002-1G OR401002-5G
APOSOR401002-1GEA 2690 CZK
APOSOR401002-1G APOSOR401002-5G
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile, technická kvalita
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505060
CAS číslo: 473923-96-5