Tisk…
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40098-25G OR40098-5G
APOSOR40098-25GEA 3190 CZK
APOSOR40098-25G APOSOR40098-5G
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉IO₂
Bod tání: 105…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865214
CAS číslo: 16932-44-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III