2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400979-5G
APOSOR400979-5GEA
1700
CZK
APOSOR400979-5G
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,5900 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08059233 CAS číslo: 29866-54-4 |