4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400975-5G
APOSOR400975-5GEA
4440
CZK
APOSOR400975-5G
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,5900 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08703355 CAS číslo: 53581-86-5 |