Tisk…
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400971-1G OR400971-5G
APOSOR400971-1GEA 2650 CZK
APOSOR400971-1G APOSOR400971-5G
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019743
CAS číslo: 6575-10-6