Tisk…
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400965-5G
APOSOR400965-5GEA 3230 CZK
APOSOR400965-5G
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845925
CAS číslo: 13719-61-4