Tisk…
2,2'-Furil dioxime 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400953-5G OR400953-1G
APOSOR400953-5GEA 15480 CZK
APOSOR400953-5G APOSOR400953-1G
2,2'-Furil dioxime 97%
2,2'-Furil dioxime
Mixture of isomers
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075315
CAS číslo: 522-27-0