Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
OR40095-1G
OR40095-250MG
APOSOR40095-1GEA
9560
CZK
APOSOR40095-1G
APOSOR40095-250MG
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₈H₁₀BrNO₂S MW: 264,15 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11706993 CAS číslo: 1120214-96-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)