Tisk…
6-Bromobenzo[b]thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromobenzothiophene
OR400926-1G OR400926-5G
APOSOR400926-1GEA 1040 CZK
APOSOR400926-1G APOSOR400926-5G
6-Bromobenzo[b]thiophene
6-Bromobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₅BrS
MW: 213.0943 g/mol
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11226847
CAS číslo: 17347-32-9