5-Bromo-2-methylthiazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40092-1G
OR40092-250MG
APOSOR40092-1GEA
2320
CZK
APOSOR40092-1G
APOSOR40092-250MG
5-Bromo-2-methylthiazole 96%
5-Bromo-2-methylthiazole
Vzorec:
C₄H₄BrNS MW: 178,06 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09879074 CAS číslo: 57268-16-3 |