Tisk…
3-Chloro-4-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400917-1G OR400917-250MG
APOSOR400917-1GEA 8770 CZK
APOSOR400917-1G APOSOR400917-250MG
3-Chloro-4-iodophenol
3-Chloro-4-iodophenol
Vzorec: C₆H₄ClIO
MW: 254.46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17000018
CAS číslo: 855403-42-8