Tisk…
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40091-1G OR40091-500MG
APOSOR40091-1GEA 15310 CZK
APOSOR40091-1G APOSOR40091-500MG
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid 95+%
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₆
MW: 280.24 g/mol
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140290
CAS číslo: 1234873-83-6