5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenyl benzoate
OR40090-1G
OR40090-500MG
APOSOR40090-1GEA
25460
CZK
APOSOR40090-1G
APOSOR40090-500MG
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate
Vzorec:
C₁₄H₁₀ClNO₅ Bod tání: 123…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16140275 CAS číslo: 1221792-84-2 |