Tisk…
2-Chloro-p-anisidine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400894-100G OR400894-25G OR400894-5G
APOSOR400894-100GEA 20370 CZK
APOSOR400894-100G APOSOR400894-25G APOSOR400894-5G
2-Chloro-p-anisidine 97+%
2-Chloro-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209639
CAS číslo: 29242-84-0