Tisk…
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400879-1G OR400879-250MG
APOSOR400879-1GEA 1120 CZK
APOSOR400879-1G APOSOR400879-250MG
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016522
CAS číslo: 26507-91-5