Tisk…
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400870-250MG OR400870-1G OR400870-5G
APOSOR400870-250MGEA 2570 CZK
APOSOR400870-250MG APOSOR400870-1G APOSOR400870-5G
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
4-Bromo-3-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
MW: 297.9191 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622212
CAS číslo: 63037-64-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III