5-Nitro-m-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400867-1G
OR400867-5G
APOSOR400867-1GEA
5590
CZK
APOSOR400867-1G
APOSOR400867-5G
5-Nitro-m-cresol 98%
5-Nitro-m-cresol
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09038591 CAS číslo: 127818-58-0 |