Tisk…
3-Bromo-2-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400863-1G OR400863-250MG OR400863-5G
APOSOR400863-1GEA 3640 CZK
APOSOR400863-1G APOSOR400863-250MG APOSOR400863-5G
3-Bromo-2-iodoaniline
3-Bromo-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622211
CAS číslo: 150908-00-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III