Tisk…
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400856-5G
APOSOR400856-5GEA 2240 CZK
APOSOR400856-5G
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Vzorec: C₈H₃BrCl₂N₂
MW: 277,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744007
CAS číslo: 102393-82-8