Tisk…
(S)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole-1,1-dioxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400820-1G OR400820-250MG OR400820-5G
APOSOR400820-1GEA 1040 CZK
APOSOR400820-1G APOSOR400820-250MG APOSOR400820-5G
(S)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole-1,1-dioxide 95%
(S)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole-1,1-dioxide
Vzorec: C₅H₉NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22123262
CAS číslo: 132635-95-1