Tisk…
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400799-1G OR400799-5G
APOSOR400799-1GEA 992 CZK
APOSOR400799-1G APOSOR400799-5G
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
3-Bromo-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753717
CAS číslo: 860435-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III