3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400773-1G
OR400773-5G
OR400773-10G
APOSOR400773-1GEA
622
CZK
APOSOR400773-1G
APOSOR400773-5G
APOSOR400773-10G
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃BrIN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800817 CAS číslo: 1000577-94-5 |