Tisk…
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400771-1G OR400771-5G
APOSOR400771-1GEA 870 CZK
APOSOR400771-1G APOSOR400771-5G
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
2-Bromo-5-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025663
CAS číslo: 1252046-13-1