Tisk…
2-Amino-5-ethoxypyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40077-1G OR40077-250MG
APOSOR40077-1GEA 9660 CZK
APOSOR40077-1G APOSOR40077-250MG
2-Amino-5-ethoxypyrazine
2-Amino-5-ethoxypyrazine
Vzorec: C₆H₉N₃O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09909690
CAS číslo: 647843-58-1