Tisk…
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40075-1G OR40075-250MG OR40075-5G
APOSOR40075-1GEA 3940 CZK
APOSOR40075-1G APOSOR40075-250MG APOSOR40075-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909644
CAS číslo: 76537-23-0