Tisk…
2,6-Dibromopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40072-1G OR40072-25G OR40072-5G
APOSOR40072-1GEA 0 CZK
APOSOR40072-1G APOSOR40072-25G APOSOR40072-5G
2,6-Dibromopyrazine
2,6-Dibromopyrazine
Vzorec: C₄H₂Br₂N₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08061601
CAS číslo: 23229-25-6