4-Pentylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-n-Pentylbenzeneboronic acid, (4-Pentylphenyl)boronic acid
OR4007-5G
OR4007-25G
OR4007-100G
APOSOR4007-5GEA
622
CZK
APOSOR4007-5G
APOSOR4007-25G
APOSOR4007-100G
4-Pentylphenylboronic acid 97%
4-Pentylphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₇BO₂ MW: 192.07 g/mol Bod tání: 82…84 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00995151 CAS číslo: 121219-12-3 |