Tisk…
3-Methoxy-o-phenylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400685-1G OR400685-250MG OR400685-5G
APOSOR400685-1GEA 3230 CZK
APOSOR400685-1G APOSOR400685-250MG APOSOR400685-5G
3-Methoxy-o-phenylenediamine
3-Methoxy-o-phenylenediamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Bod tání: 39…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276903
CAS číslo: 37466-89-0