Tisk…
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40067-100G OR40067-25G OR40067-5G
APOSOR40067-100GEA 4070 CZK
APOSOR40067-100G APOSOR40067-25G APOSOR40067-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 82…83 °C/14mmHg
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063239
CAS číslo: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8