Tisk…
3-Chlorosalicylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400661-1G OR400661-25G OR400661-5G
APOSOR400661-1GEA 622 CZK
APOSOR400661-1G APOSOR400661-25G APOSOR400661-5G
3-Chlorosalicylic acid 97%
3-Chlorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₃
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010390
CAS číslo: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5