1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400660-25G
OR400660-5G
APOSOR400660-25GEA
4140
CZK
APOSOR400660-25G
APOSOR400660-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrClI MW: 317,348 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09907935 CAS číslo: 450412-28-9 |