Tisk…
8-Aminocaprylic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: ω-Aminooctoic acid, 8-Aminooctanoic acid, ω-Aminocaprylic acid, ω-Aminooctanoic acid, 8-Aminooctoic acid
OR40066-10G OR40066-5G
APOSOR40066-10GEA 5290 CZK
APOSOR40066-10G APOSOR40066-5G
8-Aminocaprylic acid 97+%
8-Aminocaprylic acid
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
MW: 159.23
Bod varu: 289
Bod tání: 194…196 °C (rozkl.)
Hustota: 1.221
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008245
CAS číslo: 1002-57-9