Tisk…
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400655-1G OR400655-5G
APOSOR400655-1GEA 1950 CZK
APOSOR400655-1G APOSOR400655-5G
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999135
CAS číslo: 223778-54-9