Tisk…
3-Bromo-o-anisaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400651-1G OR400651-5G
APOSOR400651-1GEA 2650 CZK
APOSOR400651-1G APOSOR400651-5G
3-Bromo-o-anisaldehyde
3-Bromo-o-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834811
CAS číslo: 88275-87-0