Tisk…
Ethyl-4-chloronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40065-1G OR40065-250MG OR40065-5G
APOSOR40065-1GEA 16140 CZK
APOSOR40065-1G APOSOR40065-250MG APOSOR40065-5G
Ethyl-4-chloronicotinate
Ethyl-4-chloronicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Bod varu: 85 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664028
CAS číslo: 37831-62-2