Tisk…
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400649-1G OR400649-25G OR400649-5G
APOSOR400649-1GEA 705 CZK
APOSOR400649-1G APOSOR400649-25G APOSOR400649-5G
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999455
CAS číslo: 13073-27-3