Tisk…
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400630-100G OR400630-25G OR400630-5G
APOSOR400630-100GEA 3190 CZK
APOSOR400630-100G APOSOR400630-25G APOSOR400630-5G
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrCl
Bod tání: 38…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973904
CAS číslo: 535934-25-9