Tisk…
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400623-25G
APOSOR400623-25GEA 3380 CZK
APOSOR400623-25G
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClI
MW: 317,3500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778998
CAS číslo: 13101-40-1