Tisk…
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
OR400618-1G OR400618-25G OR400618-5G
APOSOR400618-1GEA 1910 CZK
APOSOR400618-1G APOSOR400618-25G APOSOR400618-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294.93 g/mol
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779494
CAS číslo: 82420-34-6
UN: 3261
ADR: 8 III