Tisk…
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400615-25G OR400615-5G OR400615-100G
APOSOR400615-25GEA 1950 CZK
APOSOR400615-25G APOSOR400615-5G APOSOR400615-100G
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463687
CAS číslo: 5551-12-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III