Tisk…
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR400610-1G OR400610-5G
APOSOR400610-1GEA 3060 CZK
APOSOR400610-1G APOSOR400610-5G
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅BrN₄
MW: 213.0347 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846606
CAS číslo: 882521-63-3