Tisk…
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Iodo-3-methoxybenzoic acid
OR400602-1G
APOSOR400602-1GEA 1370 CZK
APOSOR400602-1G
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753732
CAS číslo: 282087-44-9