Tisk…
4-Methylnicotinoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40060-1G OR40060-250MG OR40060-500MG OR40060-2.5G
APOSOR40060-1GEA 9560 CZK
APOSOR40060-1G APOSOR40060-250MG APOSOR40060-500MG APOSOR40060-2.5G
4-Methylnicotinoyl chloride
4-Methylnicotinoyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08751335
CAS číslo: 155136-54-2