Tisk…
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-iodo-3-methoxybenzoate
OR400591-1G OR400591-5G OR400591-250MG
APOSOR400591-1GEA 1330 CZK
APOSOR400591-1G APOSOR400591-5G APOSOR400591-250MG
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203960
CAS číslo: 35387-92-9