Tisk…
3-(Dimethylamino)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400573-500G
APOSOR400573-500GEA 2360 CZK
APOSOR400573-500G
3-(Dimethylamino)benzoic acid
3-(Dimethylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002497
CAS číslo: 99-64-9