Tisk…
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400567-250MG OR400567-1G
APOSOR400567-250MGEA 3230 CZK
APOSOR400567-250MG APOSOR400567-1G
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
3-(Dimethylamino)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05148649
CAS číslo: 619-22-7